2-Izobutylo-3-metoksypirazyna ≥98%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Uwaga
|
A13680.03
A13680.06
A13680.03EA
345
PLN
A13680.03
A13680.06
2-Izobutylo-3-metoksypirazyna ≥98%
2-Izobutylo-3-metoksypirazyna
Purity: 98%
CAS No.: 24683-00-9
Molecular Formula: C9H14N2O
Formula Weight: 166.22
Flash Point: 80°(176°F)
Refractive Index: 1.49
MDL No.: MFCD00006128
Formuła:
C₉H₁₄N₂O MW: 166.22 g/mol Temp. Wrzenia: 237 Temp. topnienia: 107 Gęstość: 0.986 Temp. Zapłonu: 80 °C (176 °F) Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00006128 Numer CAS: 24683-00-9 Numer WE (dawny EINECS): 246-402-1 |