2-Iodopyrazine 95%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Uwaga
|
H26244.03
H26244.06
H26244.03EA
427
PLN
H26244.03
H26244.06
2-Iodopyrazine 95%
2-Iodopyrazine
Purity: 95%
CAS No.: 32111-21-0
Molecular Formula: C4H3IN2
Formula Weight: 205.98
Flash Point:
Formuła:
C₄H₃IN₂ Temp. Wrzenia: 109…110 °C (34 mmHg) Gęstość: 2,086 Temp. Zapłonu: >110 °C (230 °F) Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD01319019 Numer CAS: 32111-21-0 |