Kwas pirazyno-2,3-dikarboksylowy ≥98%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Uwaga
|
B22108.06
B22108.14
B22108.06EA
235
PLN
B22108.06
B22108.14
Kwas pirazyno-2,3-dikarboksylowy ≥98%
Kwas pirazyno-2,3-dikarboksylowy
Purity: 98%
CAS No.: 89-01-0
Molecular Formula: C6H4N2O4
Formula Weight: 168.11
Melting Point: ca 188° dec.
Beilstein Reference: 147982
Merck Reference: 14,7958
MDL No.: MFCD00006131
Formuła:
C₆H₄N₂O₄ Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00006131 Numer CAS: 89-01-0 Numer WE (dawny EINECS): 201-875-3 Klasyfikacja Merck : 14,7958 |