Drukuj
Błękit metylenowy ≥82% (dye content), certified by the Biological Stain Commission, Sigma-Aldrich®
Dostawca: Merck
Uwaga
M-Clarity™ quality level = MQ200
M9140-100G M9140-25G
SIALM9140-100GEA 1590 PLN
SIALM9140-100G SIALM9140-25G
Błękit metylenowy ≥82% (dye content), certified by the Biological Stain Commission, Sigma-Aldrich®
Błękit metylenowy
Formuła: C₁₆H₁₈ClN₃S
Temp. topnienia: 180 °C
Gęstość: 1,757 g/cm³ (22 °C)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00150008
Numer CAS: 61-73-4
Numer WE (dawny EINECS): 200-515-2
Klasyfikacja Merck : 12,06137