Błękit metylenowy Reag. Ph. Eur., Supelco®
Dostawca: Merck
|
Uwaga
|
M-Clarity™ quality level = MQ200
1.59270.0010
1.59270.0100
1.59270.0010EA
173
PLN
1.59270.0010
1.59270.0100
Błękit metylenowy Reag. Ph. Eur., Supelco®
Błękit metylenowy
Formuła:
C₁₆H₁₈ClN₃S Temp. topnienia: 180 °C Gęstość: 1,757 g/cm³ (22 °C) Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00150008 Numer CAS: 61-73-4 Numer WE (dawny EINECS): 200-515-2 Klasyfikacja Merck : 12,06137 |
Wyniki testów specyfikacyjnych
Solubility | 50 g/l (20 °C) |
Melting Point | 180 °C (decomposition) |
Molar Mass | 319.86 g/mol (anhydrous) |
Bulk Density | 400 - 600 kg/m3 |
pH | 3 (10 g/l, H2O, 20 °C) |