Drukuj
Methylene blue trihydrate, czysty, certified residual water
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Uwaga
414240250 414241000 414245000
ACRO414240250EA 306 PLN
ACRO414240250 ACRO414241000 ACRO414245000
Methylene blue trihydrate, czysty, certified residual water
Methylene blue trihydrate
Formuła: C₁₆H₁₈ClN₃S·3H₂O
Temp. topnienia: 100…110 °C
Gęstość: 1,757 g/cm³ (22 °C)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00012111
Numer CAS: 7220-79-3
Numer WE (dawny EINECS): 200-515-2
Klasyfikacja Merck : 12,06137
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance Dark green Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Dye content ≥82 % (as is basis)
UV Lambda max 663 to 667 nm (in water)
Absorption Ratio P-15/P+15 1.21 to 1.70
BSC Certification Passes