Drukuj
1,4-Butanosulton, Sigma-Aldrich®
Dostawca: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ200
B85501-100G B85501-25G
SIALB85501-100GEA 818 PLN
SIALB85501-100G SIALB85501-25G
1,4-Butanosulton, Sigma-Aldrich®
1,4-Butanosulton
Formuła: C₄H₈O₃S
Temp. Wrzenia: 153 °C (1013 hPa)
Gęstość: 1,331 g/cm³ (20 °C)
Numer MDL: MFCD00006584
Numer CAS: 1633-83-6
Numer WE (dawny EINECS): 216-647-9