Drukuj
1,4-Butanosulton do syntezy, Sigma-Aldrich®
Dostawca: Merck
Uwaga
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.20665.0050 8.20665.0250
8.20665.0050EA 391 PLN
8.20665.0050 8.20665.0250
1,4-Butanosulton do syntezy, Sigma-Aldrich®
1,4-Butanosulton
Formuła: C₄H₈O₃S
Temp. Wrzenia: 153 °C (1013 hPa)
Gęstość: 1,331 g/cm³ (20 °C)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00006584
Numer CAS: 1633-83-6
Numer WE (dawny EINECS): 216-647-9
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Solubility 54 g/l (20 °C) (decomposition)
Melting Point 12.5 - 15.0 °C
Molar Mass 136.16 g/mol
Boiling Point 153 °C (19 hPa)
Flash Point 154 °C
Refractive Index 1.462 (25 °C, 589 nm)
Density 1.34 g/cm3 (20 °C)
Synonyms 4-Hydroxy-1-butanesulfonic acid δ-sultone
Hill Formula C4H8O3S