Drukuj
1,4-Butanosulton 99+%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Uwaga
107670250 107671000 107675000
ACRO107670250EA 363 PLN
ACRO107670250 ACRO107671000 ACRO107675000
1,4-Butanosulton 99+%
1,4-Butanosulton
Formuła: C₄H₈O₃S
Temp. Wrzenia: 153 °C (19hPa)
Gęstość: 1,331 g/cm³
Temp. Zapłonu: 154 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00006584
Numer CAS: 1633-83-6
Numer WE (dawny EINECS): 216-647-9
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance Clear colorless to yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4600 to 1.4640 (20°C, 589 nm)
Water ≤0.1 % (K.F.)
GC ≥99.0 %
Titration with TBAH ≤0.1 % 4-Hydoxybutanesulfonic acid
Chloride (Cl) ≤100 ppm