Drukuj
1,3-Propanosulton, Sigma-Aldrich®
Dostawca: Merck
Niebezpieczeństwo
Synonim: 2,2-Dioksy-1,2-oksatiolan
M-Clarity™ quality level = MQ200
P50706-100G P50706-1KG P50706-25G
SIALP50706-100GEA 574 PLN
SIALP50706-100G SIALP50706-1KG SIALP50706-25G
1,3-Propanosulton, Sigma-Aldrich®
1,3-Propanosulton
Formuła: C₃H₆O₃S
MW: 122.14 g/mol
Temp. Wrzenia: 298
Temp. topnienia: 31
Gęstość: 1.3996 g/cm³ (35 °C)
Numer MDL: MFCD00005355
Numer CAS: 1120-71-4
Numer WE (dawny EINECS): 214-317-9
Jednostka: 2811
ADR: 6.1 III