1,3-Propanosulton ≥99%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Niebezpieczeństwo
|
A11923.09
A11923.18
A11923.30
A11923.09EA
364
PLN
A11923.09
A11923.18
A11923.30
1,3-Propanosulton ≥99%
1,3-Propanosulton
Purity: 99%
CAS No.: 1120-71-4
Molecular Formula: C3H6O3S
Formula Weight: 122.14
Flash Point:
Formuła:
C₃H₆O₃S Temp. Wrzenia: 179…181 °C (30 mmHg) Temp. topnienia: 30…33 °C Gęstość: 1,392 Temp. Zapłonu: >110 °C (230 °F) Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00005355 Numer CAS: 1120-71-4 Numer WE (dawny EINECS): 214-317-9 Jednostka: 2811 ADR: 6.1,III |