Drukuj
1,3-Propanosulton 97%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Niebezpieczeństwo
Synonim: 2,2-Dioksy-1,2-oksatiolan
131420250 131420010 131421000
ACRO131420250EA 264 PLN
ACRO131420250 ACRO131420010 ACRO131421000
1,3-Propanosulton 97%
1,3-Propanosulton
Formuła: C₃H₆O₃S
Temp. Wrzenia: 180 °C (30 mmHg)
Temp. topnienia: 30…33 °C
Gęstość: 1,392 g/cm³
Temp. Zapłonu: >110 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00005355
Numer CAS: 1120-71-4
Numer WE (dawny EINECS): 214-317-9
Jednostka: 2811
ADR: 6.1,III
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance Colorless to white Low melting crystalline solid
Infrared spectrum Conforms
Melting point 28 to 33 °C
GC ≥96.0 %