Drukuj
2,6-Dimetylo-4-piron 99%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Uwaga
Synonim: 2,6-Dimethyl-4H-pyran-4-one, 2,6-Dimethyl-γ-pyrone
116740250 116741000
ACRO116740250EA 773 PLN
ACRO116740250 ACRO116741000
2,6-Dimetylo-4-piron 99%
2,6-Dimetylo-4-piron
Formuła: C₇H₈O₂
Temp. Wrzenia: 248…250 °C (760 mmHg)
Temp. topnienia: 133…137 °C
Gęstość: 1,17 g/cm³ (25 °C)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00006579
Numer CAS: 1004-36-0
Numer WE (dawny EINECS): 213-719-1
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance White to cream to beige Crystalline powder or crystals
Infrared spectrum Conforms
Melting point 132 to 137 °C
GC ≥99.4 %
Color scale ≤10 APHA
Residue after evaporation ≤0.005 %
Carbonyl compounds ≤0.01 % (as butyraldehyde)
Titrable acid ≤0.0008 meq/g
Butyl ether ≤0.2 % (GC)