Drukuj
3-Hydroksy-2-metylo-4-piron, Sigma-Aldrich®
Dostawca: Merck
Uwaga
Synonim: 3-Hydroxy-2-methyl-γ-pyrone, Maltol, 3-Hydroxy-2-methyl-4-pyranone, 3-Hydroxy-2-methyl-4H-pyran-4-one, 3-Hydroxy-2-methyl-4-pyrone
M-Clarity™ quality level = MQ100
W265624-1KG-K W265624-5KG-K
SIALW265624-1KG-KEA 842 PLN
SIALW265624-1KG-K SIALW265624-5KG-K
3-Hydroksy-2-metylo-4-piron, Sigma-Aldrich®
3-Hydroksy-2-metylo-4-piron
Formuła: C₆H₆O₃
Temp. Wrzenia: 285 °C (1013 hPa)
Gęstość: 1,453 g/cm³ (20 °C)
Numer MDL: MFCD00006578
Numer CAS: 118-71-8
Numer WE (dawny EINECS): 204-271-8
Klasyfikacja Merck : 13,05735