Drukuj
3-Hydroksy-2-metylo-4-piron, Sigma-Aldrich®
Dostawca: Merck
Uwaga
M-Clarity™ quality level = MQ300
W265608-1KG-K W265608-250G-K W265608-5KG-K
SIALW265608-1KG-KEA 433 PLN
SIALW265608-1KG-K SIALW265608-250G-K SIALW265608-5KG-K
3-Hydroksy-2-metylo-4-piron, Sigma-Aldrich®
3-Hydroksy-2-metylo-4-piron
Formuła: C₆H₆O₃
Temp. Wrzenia: 285 °C (1013 hPa)
Gęstość: 1,453 g/cm³ (20 °C)
Numer MDL: MFCD00006578
Numer CAS: 118-71-8
Numer WE (dawny EINECS): 204-271-8
Klasyfikacja Merck : 13,05735