Siarczek kobaltu ≥99.5% (metals basis)
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Uwaga
|
13114.14
13114.22
13114.14EA
738
PLN
13114.14
13114.22
Siarczek kobaltu ≥99.5% (metals basis)
Siarczek kobaltu
Purity: 99.5%
CAS No.: 1317-42-6
Molecular Formula: CoS (generally Co6S5 and/or Co4S3)
Formula Weight: 91.00
Physical Form: -100 Mesh Powder
Odour: Odourless
UN No.: 3077
MDL No.: MFCD00016032
Formuła:
CoS Temp. topnienia: >1116 °C Gęstość: 5,45 g/cm³ (20 °C) Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00016032 Numer CAS: 1317-42-6 Numer WE (dawny EINECS): 215-273-3 Jednostka: 3077 ADR: 9,III Klasyfikacja Merck : 12,02511 |