Ruthenium(III) acetylacetonate (≥24% Ru)
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Uwaga
|
10568.03
10568.06
10568.03EA
1080
PLN
10568.03
10568.06
Ruthenium(III) acetylacetonate (≥24% Ru)
Ruthenium(III) acetylacetonate
CAS No.: 14284-93-6
Molecular Formula: C15H21O6Ru
Formula Weight: 398.40
Physical Form: Crystalline
Appearance: Red
Melting Point: 260° dec.
MDL No.: MFCD00000030
Hydrogenation
Formuła:
C₁₅H₂₁O₆Ru Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00000030 Numer CAS: 14284-93-6 Numer WE (dawny EINECS): 238-193-0 |