Iridium(III) acetylacetonate (≥37,5% Ir)
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Uwaga
|
10514.01
10514.03
10514.06
10514.01EA
940
PLN
10514.01
10514.03
10514.06
Iridium(III) acetylacetonate (≥37,5% Ir)
Iridium(III) acetylacetonate
CAS No.: 15635-87-7
Molecular Formula: C15H21IrO6
Formula Weight: 489.53
Physical Form: Crystalline
Appearance: Orange-yellow
Odour: Odourless
MDL No.: MFCD00015353
Formuła:
C₁₅H₂₁IrO₆ Temp. topnienia: 269…271 °C Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00015353 Numer CAS: 15635-87-7 Numer WE (dawny EINECS): 239-711-8 |