Drukuj
Iron(III) acetylacetonate, Sigma-Aldrich®
Dostawca: Merck
Uwaga
M-Clarity™ quality level = MQ100
F300-100G F300-25G F300-500G
SIALF300-100GEA 326 PLN
SIALF300-100G SIALF300-25G SIALF300-500G
Iron(III) acetylacetonate, Sigma-Aldrich®
Iron(III) acetylacetonate
Formuła: C₁₅H₂₁FeO₆
Temp. Wrzenia: 100 °C (9,7513 mmHg)
Temp. topnienia: 180…183 °C
Gęstość: 5,24 g/cm³ (20 °C)
Numer MDL: MFCD00000020
Numer CAS: 14024-18-1
Numer WE (dawny EINECS): 237-853-5