Drukuj
Iron(III) acetylacetonate, Sigma-Aldrich®
Dostawca: Merck
Uwaga
Synonim: Tris(2,4-pentanedionato-O,O')iron (III), Ferric acetylacetonate, Iron (III) 2,4-pentanedionate, Iron (III) tris(2,4-pentanedionato-O,O')
M-Clarity™ quality level = MQ200
44920-100G 44920-500G
SIAL44920-100GEA 346 PLN
SIAL44920-100G SIAL44920-500G
Iron(III) acetylacetonate, Sigma-Aldrich®
Iron(III) acetylacetonate
Formuła: C₁₅H₂₁FeO₆
MW: 353.18 g/mol
Temp. Wrzenia: 100 °C (9.7513 mmHg)
Temp. topnienia: 180…183 °C
Gęstość: 5.24 g/cm³ (20 °C)
Numer MDL: MFCD00000020
Numer CAS: 14024-18-1
Numer WE (dawny EINECS): 237-853-5