Drukuj
Iron(III) acetylacetonate 99+%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Uwaga
119130250 119131000 119132500 119130010
ACRO119130250EA 154 PLN
ACRO119130250 ACRO119131000 ACRO119132500 ACRO119130010
Iron(III) acetylacetonate 99+%
Iron(III) acetylacetonate
Formuła: C₁₅H₂₁FeO₆
Temp. Wrzenia: 100 °C (9,7513 -rr)
Gęstość: 5,24 g/cm³ (20 °C)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00000020
Numer CAS: 14024-18-1
Numer WE (dawny EINECS): 237-853-5
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance Dark orange to dark red Powder or crystals
Infrared spectrum Conforms
Titration Iodometric ≥99.0 %
HPLC ≥94 %