Cobalt (III) acetylacetonate
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Uwaga
|
Synonim:
Cobalt (III) tris(2,4-pentanedionato-O,O'), Cobalt (III) 2,4-pentanedionate, Cobalt tris(acetylacetonate), Tris(2,4-pentanedionato-O,O')cobalt (III)
12536.06
12536.14
12536.22
12536.06EA
292
PLN
12536.06
12536.14
12536.22
Cobalt (III) acetylacetonate
Cobalt (III) acetylacetonate
CAS No.: 21679-46-9
Molecular Formula: C15H21CoO6
Formula Weight: 356.26
Physical Form: Powder
Sensitivity: Moisture Sensitive and Hygroscopic
Odour: Light
MDL No.: MFCD00013488
Formuła:
C₁₅H₂₁CoO₆ MW: 356.26 g/mol Temp. topnienia: 211 °C (temp. rozkładu) Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00013488 Numer CAS: 21679-46-9 Numer WE (dawny EINECS): 244-527-6 |