Drukuj
Acetyloacetonian platyny(II), Sigma-Aldrich®
Dostawca: Merck
Uwaga
Synonim: Platinum (II) bis(2,4-pentanedionato-O,O'), Platinum (II) 2,4-pentanedionate, Bis(2,4-pentanedionato-O,O')platinum (II)
M-Clarity™ quality level = MQ100
282782-500MG 282782-5G
SIAL282782-500MGEA 475 PLN
SIAL282782-500MG SIAL282782-5G
Acetyloacetonian platyny(II), Sigma-Aldrich®
Acetyloacetonian platyny(II)
Formuła: C₁₀H₁₄O₄Pt
MW: 393.3 g/mol
Temp. topnienia: 250…252 °C
Gęstość: ∼1 g/cm³ (20 °C)
Numer MDL: MFCD00000028
Numer CAS: 15170-57-7
Numer WE (dawny EINECS): 239-223-5