Acetyloacetonian platyny(II) (≥48,0% Pt)
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Uwaga
|
Synonim:
Platinum (II) bis(2,4-pentanedionato-O,O'), Platinum (II) 2,4-pentanedionate, Bis(2,4-pentanedionato-O,O')platinum (II)
10526.03
10526.06
10526.03EA
1520
PLN
10526.03
10526.06
Acetyloacetonian platyny(II) (≥48,0% Pt)
Acetyloacetonian platyny(II)
CAS No.: 15170-57-7
Molecular Formula: C10H14O4Pt
Formula Weight: 393.31
Physical Form: Needles
Appearance: Pale yellow
Melting Point: 250-252°
MDL No.: MFCD00000028
Formuła:
C₁₀H₁₄O₄Pt MW: 393.3 g/mol Temp. topnienia: 250…252 °C Gęstość: ∼1 g/cm³ (20 °C) Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00000028 Numer CAS: 15170-57-7 Numer WE (dawny EINECS): 239-223-5 |