Drukuj
Acetyloacetonian platyny(II) 98%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Uwaga
Synonim: Platinum (II) bis(2,4-pentanedionato-O,O'), Platinum (II) 2,4-pentanedionate, Bis(2,4-pentanedionato-O,O')platinum (II)
369350010 369350050 369350250
ACRO369350010EA 1080 PLN
ACRO369350010 ACRO369350050 ACRO369350250
Acetyloacetonian platyny(II) 98%
Acetyloacetonian platyny(II)
Formuła: C₁₀H₁₄O₄Pt
MW: 393.3 g/mol
Temp. topnienia: 250…252 °C
Gęstość: 1
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00000028
Numer CAS: 15170-57-7
Numer WE (dawny EINECS): 239-223-5
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance Yellow to yellow-green Powder
Infrared spectrum Conforms
Assay ≥97.5 % (ex Pt)