Acetyloacetonian palladu(II) (34,7% Pd)
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Niebezpieczeństwo
|
10517.03
10517.06
10517.03EA
924
PLN
10517.03
10517.06
Acetyloacetonian palladu(II) (34,7% Pd)
Acetyloacetonian palladu(II)
CAS No.: 14024-61-4
Molecular Formula: C10H14O4Pd
Formula Weight: 304.92
Physical Form: Powder
Appearance: Yellow to orange
Odour: Odourless
MDL No.: MFCD00000025
Carbonylation, oligomerization
Formuła:
C₁₀H₁₄O₄Pd Temp. Wrzenia: ∼190 °C (1013 hPa) Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00000025 Numer CAS: 14024-61-4 Numer WE (dawny EINECS): 237-859-8 |