Drukuj
Acetyloacetonian palladu(II) (35% Pd)
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Niebezpieczeństwo
197580010 197580050
ACRO197580010EA 656 PLN
ACRO197580010 ACRO197580050
Acetyloacetonian palladu(II) (35% Pd)
Acetyloacetonian palladu(II)
Formuła: C₁₀H₁₄O₄Pd
Temp. Wrzenia: ? 190 °C (1013 hPa)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00000025
Numer CAS: 14024-61-4
Numer WE (dawny EINECS): 237-859-8
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance Yellow to green Powder
Infrared spectrum Conforms
Assay 33.9 to 35.9 % (Pd)