Drukuj
Acetyloacetonian niklu(II) do syntezy, Sigma-Aldrich®
Dostawca: Merck
Niebezpieczeństwo
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.06715.0025 8.06715.0100 8.06715.9025
8.06715.0025EA 215 PLN
8.06715.0025 8.06715.0100 8.06715.9025
Acetyloacetonian niklu(II) do syntezy, Sigma-Aldrich®
Acetyloacetonian niklu(II)
Formuła: C₁₀H₁₄NiO₄
Temp. Wrzenia: 220 °C (1013 hPa)
Temp. topnienia: 208 °C
Gęstość: 1,455 g/cm³ (20 °C)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00000024
Numer CAS: 3264-82-2
Numer WE (dawny EINECS): 221-875-7
Klasyfikacja Merck : 12,06584
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Solubility 4.8 g/l (20 °C)
Melting Point 208 °C
Molar Mass 256.91 g/mol
Bulk Density 470 kg/m3
Boiling Point 220 - 235 °C (14 hPa)
Vapor Pressure 2.7 hPa (110 °C)
Synonyms Bis(acetylacetonato)nickel(II), Bis(2,4-pentanedionato) nickel(II)
Hill Formula C10H14NiO4