Acetyloacetonian niklu(II), anhydrous ≥95%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Niebezpieczeństwo
|
Synonim:
Bis(2,4-pentanedionato-O,O')nickel (II), Nickel (II) bis(2,4-pentanedionato-O,O'), Nickel acetylacetonate, Nickel (II) 2,4-pentanedionate
Purity: 95%
CAS No.: 3264-82-2
Molecular Formula: C10H14NiO4
Formula Weight: 256.91
Physical Form: Powder
Sensitivity: Hygroscopic
Appearance: Green
Odour: Odourless
Melting Point: ca 230° dec.
Solubility: Soluble in water, alcohol, toluene
Beilstein Reference: 4157970
Merck Reference: 14,6500
MDL No.: MFCD00000024
Catalyst and U.V. stabilizer
Formuła:
C₁₀H₁₄NiO₄ MW: 256.91 g/mol Temp. Wrzenia: 220 Temp. topnienia: ∼ 230 °C (temp. rozkładu) Gęstość: 1.455 g/cm³ (20 °C) Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00000024 Numer CAS: 3264-82-2 Numer WE (dawny EINECS): 221-875-7 Klasyfikacja Merck : 14,6500 |