Drukuj
Acetyloacetonian niklu(II) 96%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Niebezpieczeństwo
128260250 128260050 128261000
ACRO128260250EA 376 PLN
ACRO128260250 ACRO128260050 ACRO128261000
Acetyloacetonian niklu(II) 96%
Acetyloacetonian niklu(II)
Formuła: C₁₀H₁₄NiO₄
Temp. Wrzenia: 220 °C (11 mmHg)
Gęstość: 1,455 g/cm³ (20 °C)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00000024
Numer CAS: 3264-82-2
Numer WE (dawny EINECS): 221-875-7
Klasyfikacja Merck : 12,06584
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance Green Powder
Infrared spectrum Conforms
Titration Complexometric ≥95 %
Chloride (Cl) ≤5 ppm
Phosphate (PO4) ≤5 ppm
Calcium (Ca) ≤10 ppm
Copper (Cu) ≤5 ppm
Iron (Fe) ≤5 ppm
Potassium (K) ≤10 ppm
Sodium (Na) ≤20 ppm
Heavy metals (as Pb) ≤5 ppm
Insoluble matter ≤0.005 % (in water)