Drukuj
Acetyloacetonian kobaltu(II), Sigma-Aldrich®
Dostawca: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ200
227129-250G 227129-50G
SIAL227129-250GEA 1700 PLN
SIAL227129-250G SIAL227129-50G
Acetyloacetonian kobaltu(II), Sigma-Aldrich®
Acetyloacetonian kobaltu(II)
Formuła: C₁₀H₁₄CoO₄
Temp. topnienia: 168…171 °C
Gęstość: 0,83 g/cm³ (20 °C)
Numer MDL: MFCD00000014
Numer CAS: 14024-48-7
Numer WE (dawny EINECS): 237-855-6