Acetyloacetonian kobaltu(II)
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Niebezpieczeństwo
|
12537.18
12537.30
12537.18EA
475
PLN
12537.18
12537.30
Acetyloacetonian kobaltu(II)
Acetyloacetonian kobaltu(II)
CAS No.: 14024-48-7
Molecular Formula: C10H14CoO4
Formula Weight: 257.14
Physical Form: Crystalline
Sensitivity: Hygroscopic
Appearance: Blue/purple
Odour: Odourless
Melting Point: 165-170°
MDL No.: MFCD00000014
Formuła:
C₁₀H₁₄CoO₄ Temp. topnienia: 165…170 °C Gęstość: 0,83 g/cm³ (20 °C) Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00000014 Numer CAS: 14024-48-7 Numer WE (dawny EINECS): 237-855-6 |