Drukuj
Acetyloacetonian kobaltu(II) 99%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Niebezpieczeństwo
210640500 210642500
ACRO210640500EA 404 PLN
ACRO210640500 ACRO210642500
Acetyloacetonian kobaltu(II) 99%
Acetyloacetonian kobaltu(II)
Formuła: C₁₀H₁₄CoO₄
Temp. topnienia: 165…170 °C
Gęstość: 0,83 g/cm³ (20 °C)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00000014
Numer CAS: 14024-48-7
Numer WE (dawny EINECS): 237-855-6
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance Purple Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Assay 98.5 to 101.5 % (ex Co)