Palladium(II) oxide monohydrate 99.9% (≥73% Pd) (metals basis)
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Synonim:
Palladium(II) oxide hydrate, Palladium monoxide monohydrate
11041.04
11041.09
11041.04EA
4750
PLN
11041.04
11041.09
Palladium(II) oxide monohydrate 99.9% (≥73% Pd) (metals basis)
Palladium(II) oxide monohydrate
Purity: 99.9%
CAS No.: 64109-12-2
Molecular Formula: PdO.H2O
Formula Weight: 140.41 (122.40anhy)
Physical Form: Powder
Melting Point: dec.
MDL No.: MFCD00011172
Formuła:
OPd·1H₂O MW: 140.43 g/mol Temp. topnienia: Dec. Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00011172 Numer CAS: 64109-12-2 Numer WE (dawny EINECS): 215-218-3 Klasyfikacja Merck : 14,6993 |