Drukuj
Tlenek palladu(II) hydrogenation catalyst, do syntezy, Sigma-Aldrich®
Dostawca: Merck
Niebezpieczeństwo
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.07107.0001 8.07107.8500
8.07107.0001EA 0 PLN
8.07107.0001 8.07107.8500
Tlenek palladu(II) hydrogenation catalyst, do syntezy, Sigma-Aldrich®
Tlenek palladu(II)
Formuła: OPd
Temp. topnienia: 870 °C
Gęstość: 8,73 g/cm³ (20 °C)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00011172
Numer CAS: 1314-08-5
Numer WE (dawny EINECS): 215-218-3
Jednostka: 1479
ADR: 5.1,II
Klasyfikacja Merck : 12,07125
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Solubility (20 °C) insoluble
Molar Mass 122.42 g/mol
Hill Formula OPd
Chemical Formula PdO