Tlenek palladu(II), bezwodny ≥99.9% (metals basis) Pd ≥ 85%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Uwaga
|
Purity: 99.9%
CAS No.: 1314-08-5
Molecular Formula: PdO
Formula Weight: 122.40
Physical Form: -22 Mesh Powder
Density: 8.70
Appearance: Brown
Odour: Odourless
Melting Point: 870°
Solubility: Insoluble in water, acids. Slightly soluble in aqua regia
Merck Reference: 14,6993
MDL No.: MFCD00011172
Catalytic reduction, in organic synthesis
Formuła:
OPd Temp. topnienia: 870 °C Gęstość: 8,70 Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00011172 Numer CAS: 1314-08-5 Numer WE (dawny EINECS): 215-218-3 Klasyfikacja Merck : 14,6993 |