Rhodium(III) iodide (≥20,8% Rh) ≥99.9% (metals basis)
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Uwaga
|
11029.01
11029.03
11029.06
11029.01EA
1150
PLN
11029.01
11029.03
11029.06
Rhodium(III) iodide (≥20,8% Rh) ≥99.9% (metals basis)
Rhodium(III) iodide
Purity: 99.9%
CAS No.: 15492-38-3
Molecular Formula: RhI3
Formula Weight: 483.62
Physical Form: Crystalline
Sensitivity: Hygroscopic
Appearance: Black
Odour: Odourless
MDL No.: MFCD00016311
Formuła:
I₃Rh MW: 483.62 g/mol Temp. Wrzenia: 100 Gęstość: 6.4 g/cm³ (20 °C) Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00016311 Numer CAS: 15492-38-3 Numer WE (dawny EINECS): 239-521-5 |