Jodek żelaza(II), anhydrous ≥97% (metals basis)
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Niebezpieczeństwo
|
Synonim:
Ferrous iodide, Iron diiodide
11485.04
11485.09
11485.04EA
710
PLN
11485.04
11485.09
Jodek żelaza(II), anhydrous ≥97% (metals basis)
Jodek żelaza(II)
Purity: 97%
CAS No.: 7783-86-0
Molecular Formula: FeI2
Formula Weight: 309.66
Physical Form: Crystalline
Density: 5.32
Appearance: Brown
Odour: Odourless
UN No.: 3260
MDL No.: MFCD00016094
Formuła:
FeI₂ MW: 309.66 g/mol Gęstość: 5.32 Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00016094 Numer CAS: 7783-86-0 Numer WE (dawny EINECS): 232-031-2 Jednostka: 3260 ADR: 8 III Klasyfikacja Merck : 12,04097 |