Fluorek żelaza(III), anhydrous ≥97%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Niebezpieczeństwo
|
Synonim:
Iron trifluoride, Ferric fluoride
11487.09
11487.18
11487.09EA
358
PLN
11487.09
11487.18
Fluorek żelaza(III), anhydrous ≥97%
Fluorek żelaza(III)
Purity: 97% min
CAS No.: 7783-50-8
Molecular Formula: FeF3
Formula Weight: 112.84
Physical Form: Powder
Density: 3.87
Appearance: Pale green
Melting Point:
Formuła:
F₃Fe MW: 112.84 g/mol Temp. topnienia: >1000 °C (subl.) Gęstość: 3.87 Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00011012 Numer CAS: 7783-50-8 Numer WE (dawny EINECS): 232-002-4 Jednostka: 3260 ADR: 8 II Klasyfikacja Merck : 14,4022 |