Fluorek żelaza(II), bezwodny 98%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Niebezpieczeństwo
|
11486.09
11486.18
11486.09EA
686
PLN
11486.09
11486.18
Fluorek żelaza(II), bezwodny 98%
Fluorek żelaza(II)
Purity: 98%
CAS No.: 7789-28-8
Molecular Formula: FeF2
Formula Weight: 93.84
Physical Form: Powder
Density: 4.09
Appearance: White
Melting Point:
Formuła:
F₂Fe Temp. Wrzenia: 1100 °C (1013 hPa) Temp. topnienia: >1000 °C (subl.) Gęstość: 4,09 Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00016093 Numer CAS: 7789-28-8 Numer WE (dawny EINECS): 232-155-7 Jednostka: 3260 ADR: 8,II Klasyfikacja Merck : 14,4045 |