Węglan kobaltu ≥99.5% (metals basis)
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Niebezpieczeństwo
|
42745.18
42745.30
42745.18EA
701
PLN
42745.18
42745.30
Węglan kobaltu ≥99.5% (metals basis)
Węglan kobaltu
Purity: 99.5%
CAS No.: 513-79-1
Molecular Formula: CoCO3
Formula Weight: 118.94
Physical Form: -325 Mesh Powder
Density: 4.13
Melting Point: dec.
Merck Reference: 14,2436
UN No.: 3077
MDL No.: MFCD00010940
Formuła:
CCoO₃ Temp. topnienia: Dec. Gęstość: 4,13 Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00010940 Numer CAS: 513-79-1 Numer WE (dawny EINECS): 208-169-4 Jednostka: 3077 ADR: 9,III Klasyfikacja Merck : 14,2436 |