Manganese(III) acetylacetonate
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
12530.09
12530.18
12530.30
12530.09EA
318
PLN
12530.09
12530.18
12530.30
Manganese(III) acetylacetonate
Manganese(III) acetylacetonate
CAS No.: 14284-89-0
Molecular Formula: C15H21MnO6
Formula Weight: 352.24
Physical Form: Powder
Sensitivity: Hygroscopic
Melting Point: ≈160° dec.
MDL No.: MFCD00000023
Formuła:
C₁₅H₂₁MnO₆ Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00000023 Numer CAS: 14284-89-0 Numer WE (dawny EINECS): 238-188-3 |