Drukuj
Manganese(III) acetylacetonate 97%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Uwaga
Synonim: Manganese (III) tris(2,4-pentanedionato-O,O'), Tris(2,4-pentanedionato-O,O')manganese (III), Manganese (III) 2,4-pentanedionate
343980050 343980250 343981000
ACRO343980050EA 102 PLN
ACRO343980050 ACRO343980250 ACRO343981000
Manganese(III) acetylacetonate 97%
Manganese(III) acetylacetonate
Formuła: C₁₅H₂₁MnO₆
MW: 352.27 g/mol
Temp. topnienia: 160 °C (temp. rozkładu)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00000023
Numer CAS: 14284-89-0
Numer WE (dawny EINECS): 238-188-3
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance Black Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Elemental Analysis ≥96 %