Acetyloacetonian manganu(II)
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Uwaga
|
Synonim:
Bis(2,4-pentanedionato-O,O')manganese (II), Manganese (II) bis(2,4-pentanedionato-O,O'), Manganese(II) bis(acetylacetonate), Manganese (II) 2,4-pentanedionate
A18762.36
A18762.22
A18762.14
A18762.36EA
1880
PLN
A18762.36
A18762.22
A18762.14
Acetyloacetonian manganu(II)
Acetyloacetonian manganu(II)
CAS No.: 14024-58-9
Molecular Formula: Mn(C5H7O2)2
Formula Weight: 253.16
Melting Point: 260-262° dec.
MDL No.: MFCD00000022
Formuła:
C₁₀H₁₄MnO₄ MW: 253.16 g/mol Temp. topnienia: 260…262 °C (temp. rozkładu) Gęstość: 1.60 Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00000022 Numer CAS: 14024-58-9 Numer WE (dawny EINECS): 237-858-2 |