Drukuj
Heptatlenek direnu, Sigma-Aldrich®
Dostawca: Merck
Niebezpieczeństwo
M-Clarity™ quality level = MQ100
261955-1G 261955-5G
SIAL261955-1GEA 575 PLN
SIAL261955-1G SIAL261955-5G
Heptatlenek direnu, Sigma-Aldrich®
Heptatlenek direnu
Formuła: O₇Re₂
Temp. Wrzenia: 363 °C (1013 hPa)
Temp. topnienia: 220 °C
Gęstość: 6 g/cm³ (20 °C)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00011199
Numer CAS: 1314-68-7
Numer WE (dawny EINECS): 215-241-9
Jednostka: 3085
ADR: 5.1,II
Klasyfikacja Merck : 12,08344