Drukuj
Chromium(III) acetylacetonate 97%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Uwaga
192130050 192131000 192135000
ACRO192130050EA 144 PLN
ACRO192130050 ACRO192131000 ACRO192135000
Chromium(III) acetylacetonate 97%
Chromium(III) acetylacetonate
Formuła: C₁₅H₂₁CrO₆
Temp. Wrzenia: 340 °C (760 mmHg)
Temp. topnienia: 212 °C
Gęstość: 1,266 g/cm³ (20 °C)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00000015
Numer CAS: 21679-31-2
Numer WE (dawny EINECS): 244-526-0
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance Brown to purple Crystalline powder or crystals and/or chunks
Infrared spectrum Conforms
Assay 14.4 to 15.3 % (Cr)