Drukuj
Tritlenek molibdenu, Sigma-Aldrich®
Dostawca: Merck
Uwaga
Synonim: Molybdenum trioxide
M-Clarity™ quality level = MQ100
203815-25G 203815-5G
SIAL203815-25GEA 1350 PLN
SIAL203815-25G SIAL203815-5G
Tritlenek molibdenu, Sigma-Aldrich®
Tritlenek molibdenu
Formuła: MoO₃
Temp. Wrzenia: 1155 °C (1013 hPa)
Temp. topnienia: 795 °C
Gęstość: 4,69 g/cm³ (20 °C)
Numer MDL: MFCD00003469
Numer CAS: 1313-27-5
Numer WE (dawny EINECS): 215-204-7
Jednostka: 3288
ADR: 6.1,III
Klasyfikacja Merck : 13,06261