Tritlenek molibdenu 99.5%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Niebezpieczeństwo
|
A11159.0B
A11159.18
A11159.30
A11159.0BEA
2100
PLN
A11159.0B
A11159.18
A11159.30
Tritlenek molibdenu 99.5%
Tritlenek molibdenu
Purity: 99.5%
CAS No.: 1313-27-5
Molecular Formula: MoO3
Formula Weight: 143.94
Odour: Odourless
Melting Point: 795°
Boiling Point: 1155° subl.
Merck Reference: 14,6239
UN No.: 3288
MDL No.: MFCD00003469
Formuła:
MoO₃ Temp. Wrzenia: 1155 °C (subl.) Temp. topnienia: 795 °C Gęstość: 4,692 Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00003469 Numer CAS: 1313-27-5 Numer WE (dawny EINECS): 215-204-7 Jednostka: 3288 ADR: 6.1,III Klasyfikacja Merck : 14,6239 |