Tritlenek molibdenu ≥99.9995% (metals basis excluding W), Puratronic®
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Niebezpieczeństwo
|
Synonim:
Molybdenum trioxide
12930.22
12930.14
12930.36
12930.22EA
4610
PLN
12930.22
12930.14
12930.36
Tritlenek molibdenu ≥99.9995% (metals basis excluding W), Puratronic®
Tritlenek molibdenu
Purity: 99.9995%
CAS No.: 1313-27-5
Molecular Formula: MoO3
Formula Weight: 143.94
Physical Form: Powder
Density: 4.692
Appearance: White to grey
Odour: Odourless
Melting Point: 795°
Boiling Point: 1155° subl.
Merck Reference: 14,6239
UN No.: 3288
MDL No.: MFCD00003469
Formuła:
MoO₃ Temp. Wrzenia: 1155 °C (subl.) Temp. topnienia: 795 °C Gęstość: 4,692 Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00003469 Numer CAS: 1313-27-5 Numer WE (dawny EINECS): 215-204-7 Jednostka: 3288 ADR: 6.1,III Klasyfikacja Merck : 14,6239 |