Drukuj
Tritlenek molibdenu 99+%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Uwaga
206361000 206365000
ACRO206361000EA 381 PLN
ACRO206361000 ACRO206365000
Tritlenek molibdenu 99+%
Tritlenek molibdenu
Formuła: MoO₃
Temp. Wrzenia: 1155 °C (760 mmHg)
Temp. topnienia: 795 °C
Gęstość: 4,69 g/cm³ (20 °C)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00003469
Numer CAS: 1313-27-5
Numer WE (dawny EINECS): 215-204-7
ADR: 6.1,III
Klasyfikacja Merck : 13,06261
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance White to yellow to green to grey Powder
Assay ≥99.0 %
Chloride (Cl) ≤50 ppm
Sulfate (SO4) ≤200 ppm
PO4, AsO4, SiO4 (as PO4) ≤0.002 %
Ammonium (NH4) ≤100 ppm
Iron (Fe) ≤20 ppm